Läs mer
PROTAC BET-binding moiety 1, MedChemExpress
Beskrivning
PROTAC BET-binding moiety 1 is a key intermediate for the synthesis of high-affinity BET inhibitors.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PROTAC BET-binding moiety 1 |
| CAS | 2093387-77-8 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H25N7O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (102.56 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=NC(NC2=CC(C3CC3)=NN2CC)=C4C(NC5=C4C=C(OC)C(C6=C(C)ON=C6C)=C5)=N1)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 487.51 |
| Formel vikt | 487.51 |
| Visa mer |