Läs mer
PROTAC BET-binding moiety 2, MedChemExpress
Beskrivning
PROTAC BET-binding moiety 2 is an inhibitor of BET bromodomain.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PROTAC BET-binding moiety 2 |
| CAS | 916493-82-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H17ClN4O4S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 42.86 mg/mL (96.34 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC1=C(C(O)=O)SC2=C1C(C3=CC=C(Cl)C=C3)=N[C@@H](CC(OC)=O)C4=NN=C(C)N24 |
| Molekylvikt (g/mol) | 444.89 |
| Formel vikt | 444.89 |
| Visa mer |