Läs mer
PROTAC BET Degrader-1, MedChemExpress
Beskrivning
PROTAC BET Degrader-1 is a PROTAC connected by ligands for Cereblon and BET, decreasing BRD2, BRD3, and BRD4 protein levels at low concentration.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PROTAC BET Degrader-1 |
| CAS | 2093386-22-0 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C44H45N11O9 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (57.35 mM) |
| LEDER | CCN1C(NC2=C3C4=CC(OC)=C(C(C(C)=NO5)=C5C)C=C4NC3=NC(C(NCCCCNC(COC6=C(C(N7C(CCC8=O)C(N8)=O)=O)C(C7=O)=CC=C6)=O)=O)=N2)=CC(C9CC9)=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 871.9 |
| Formel vikt | 871.9 |
| Visa mer |