Läs mer
PROTAC BET degrader-2, MedChemExpress
Beskrivning
PROTAC BET degrader-2 is a PROTAC connected by ligands for Cereblon and BET with an IC50 value of 9.6 nM in cell growth inhibition in the RS4
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PROTAC BET degrader-2 |
| CAS | 2093388-33-9 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C41H42N10O6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (64.86 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=NC(NC2=CC(C3CC3)=NN2CC)=C4C(NC5=C4C=C(OC)C(C6=C(C)ON=C6C)=C5)=N1)NCCCC7=CC=CC8=C7CN(C(CC9)C(NC9=O)=O)C8=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 770.84 |
| Formel vikt | 770.84 |
| Visa mer |