Läs mer
PROTAC BRD9-binding moiety 1 hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16450487
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16450487 50 mg
16442966 25 mg
16426837 5 mg
16415106 100 mg
16414138 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16450487 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY107445A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress PROTAC BRD9-binding moiety 1 hydrochloride is a compound that binds to BRD9, and used for inhibiting BRD9 activity, based on PROTAC.
PROTAC BRD9-binding moiety 1 hydrochloride is a compound that binds to BRD9, and used for inhibiting BRD9 activity, based on PROTAC.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PROTAC BRD9-binding moiety 1 hydrochloride
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H26ClN3O7S2
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 20.83 mg/mL (37.46 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.5 mg/mL (4.50 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)COC1=CC=C(C2=CN(C)C(C3=C2SC(C(NC(CC4)CCS4(=O)=O)=N)=C3)=O)C=C1OC.Cl
Molekylvikt (g/mol) 556.05
Formel vikt 556.05
Procent renhet 97.07%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation