Läs mer
PROTAC BRD9 Degrader-1, MedChemExpress
Beskrivning
PROTAC BRD9 Degrader-1 is a PROTAC connected by ligands for Cereblon and BRD9 (IC50=13.5 nM), which can be used as a selective probe useful for the study of BAF complex biology.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PROTAC BRD9 Degrader-1 |
| CAS | 2097971-01-0 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C42H45N7O12S2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 150 mg/mL (165.93 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C(C=C(C(NC(CC2)CCS2(=O)=O)=N)S3)=C3C(C4=CC(OC)=C(OCC(NCCCCNC(COC5=C(C(N6C(CCC7=O)C(N7)=O)=O)C(C6=O)=CC=C5)=O)=O)C=C4)=CN1C |
| Molekylvikt (g/mol) | 903.98 |
| Formel vikt | 903.98 |
| Visa mer |