Läs mer
PROTAC ERα Degrader-1, MedChemExpress
Beskrivning
PROTAC ERα Degrader-1 comprises an ubiquitin E3 ligase binding group, a linker and a protein binding group. PROTAC ERα Degrader-1 extracts from patent WO2017201449A1, compound P1. PROTAC ERα Degrader-1 is an estrogen receptor-alpha (ERα) degrader.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PROTAC ERα Degrader-1 |
| CAS | 2417369-94-7 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C66H69N7O10 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 200 mg/mL (178.53 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC1=CC=C(/C(C2=CC=C(OCCN(C)C(COCCOCCNC(C3=CC=C(C(N4[C@@H](C)[C@H](NC([C@H](C)NC)=O)C(N(CC5=C(OC)C=CC6=C5C=CC=C6)C7=C4C=C(C#N)C=C7)=O)=O)C=C3)=O)=O)C=C2)=C(C8=CC=CC=C8)\CC)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 1120.29 |
| Formel vikt | 1120.29 |
| Visa mer |