Läs mer
PROTAC ERRα ligand 1, MedChemExpress
Produktkod. 16449306
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16449306 100 mg
1 options
Produktkod. 16449306 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00425
MedChemExpress PROTAC ERRα ligand 1 is an estrogen-related receptor α (ERRα) antagonist with IC50s of 0.04 and 2.8 μM for ERRα and ERRγ, respectively.
PROTAC ERRα ligand 1 is an estrogen-related receptor α (ERRα) antagonist with IC50s of 0.04 and 2.8 μM for ERRα and ERRγ, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PROTAC ERRα ligand 1
CAS 1264754-13-3
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H11F3N2O4S
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (237.89 mM; Need ultrasonic)
LEDER N#CC1=CC=C(OC2=CC=C(/C=C(SC(N3)=O)/C3=O)C=C2OC)C(C(F)(F)F)=C1
Molekylvikt (g/mol) 420.36
Formel vikt 420.36
Procent renhet 98.12%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death