Läs mer
MedChemExpress Protease-Activated Receptor-2, amide
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.48% |
| CAS | 190383-13-2 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvikt (g/mol) | 614.78 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 33.33 mg/mL (54.21 mM∣Need ultrasonic) |