Läs mer
MedChemExpress Protease-Activated Receptor-4
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.14% |
| CAS | 245443-52-1 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvikt (g/mol) | 666.77 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 50 mg/mL (74.99 mM∣Need ultrasonic) |