Läs mer
Tocris Bioscience™ Protease Inhibitor Cocktail I
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18770308
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
18770308 1 mL
1 options
Produktkod. 18770308 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 5500/1ML
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Protease inhibitor cocktail for mammalian cells
Protease Inhibitor Cocktail I is a blend of protease inhibitors optimized for mammalian cells. Contains the following inhibitors: AEBSF HCl (100 mM), Aprotinin (80 μM), Bestatin (5 mM), E-64 (1.5 mM), Leupeptin (2 mM) and Pepstatin (1 mM). Cocktail is provided as 1 ml of 100X concentrate in DMSO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 mL
Mål Buffers, Chelators and Reagents