Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Proteashämmare Cocktail II
Produktkod. 15436669
Kvantitet:
1 enhet
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. 15436669
Brand: Thermo Scientific Chemicals J64963.LQ
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Hämmar asparaginsyra, cystein, serin och metalloproteaser, såväl som aminopeptidaser. Rekommenderas för användning med bakteriecellextrakt
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Hämmar asparagin-, cystein-, serin- och metalloproteaser, såväl som aminopeptidaser
  • Rekommenderas för användning med bakteriecellextrakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Produkttyp Cocktail av proteashämmare
Känslighet Luftkänslig
Innehåll och lagring -30 °C till -10 °C
Form Frystorkat material
För användning med (applikation) Hämmar asparaginsyra, cystein, serin och metalloproteaser, såväl som aminopeptidaser. Rekommenderas för användning med bakteriecellextrakt
Kvantitet 1 enhet
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Protease Inhibitor Cocktail II
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: N,N-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-glycine disodium salt, dihydrate, 4-(2-aminoethyl)-benzenes
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.