Läs mer
Thermo Scientific™ Proteashämmande cocktails
Produktkod. 10658304 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produkttyp:
Proteashämmarcocktail, EDTA-fri
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Produkttyp Förpackningsstorlek
10658304 1 mL Proteashämmarcocktail, EDTA-fri 1ml
1 options
Produktkod. 10658304 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 78415
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Skydda ditt prov från proteolytisk nedbrytning under cellys med dessa bredspektrum proteashämmare cocktails.
Tillhandahålla brett spektrum skydd mot proteolytisk nedbrytning i celllysprocedurer med Thermo Scientific™ Proteashämmande cocktails.
Båda färdiga att använda formuleringarna hämmar de flesta serin-, cystein- och kalpainproteaser som orsakar allmän nedbrytning av proteiner i cellextrakt. Metalloproteaser hämmas också. Den EDTA-fria formuleringen är idealisk för att förbereda prover som kommer att analyseras med 2D-gelelektrofores. De kylskåpsstabila, 100X flytande lösningarna är lätta att använda: tillsätt helt enkelt lämplig volym cocktail till provet (10 μL per 1 ml cellextrakt) och fortsätt med din procedur. Proteashämmaren kan användas med djurceller och vävnader, bakterier, växter och jäst.
Höjdpunkter:
  • Färdig att använda, 100X flytande cocktail
  • Finns med EDTA (levereras i separat flaska) eller som en EDTA-fri formulering
  • Effektivt för att undertrycka proteolytisk aktivitet i tvättmedelsbaserade cellysreagens
  • Ingen förlust av värdefullt frysutrymme; cocktail är stabil vid 4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formulering Proprietära komponenter i DMSO
Produkttyp Proteashämmarcocktail, EDTA-fri
Form Vätska
Tillräckligt för 100 ml prov
Kvantitet 1 mL
Sammansättning Proprietär formulering