Läs mer
Thermo Scientific™ Proteashämmande cocktails
Produktkod. p-4530859 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 mL
Produkttyp:
Protease Inhibitor Cocktail, EDTA-Free
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. 10658304
Brand: Thermo Scientific™ 78415
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Skydda ditt prov från proteolytisk nedbrytning under cellys med dessa bredspektrum proteashämmare cocktails.
Tillhandahålla brett spektrum skydd mot proteolytisk nedbrytning i celllysprocedurer med Thermo Scientific™ Proteashämmande cocktails.
Båda färdiga att använda formuleringarna hämmar de flesta serin-, cystein- och kalpainproteaser som orsakar allmän nedbrytning av proteiner i cellextrakt. Metalloproteaser hämmas också. Den EDTA-fria formuleringen är idealisk för att förbereda prover som kommer att analyseras med 2D-gelelektrofores. De kylskåpsstabila, 100X flytande lösningarna är lätta att använda: tillsätt helt enkelt lämplig volym cocktail till provet (10 μL per 1 ml cellextrakt) och fortsätt med din procedur. Proteashämmaren kan användas med djurceller och vävnader, bakterier, växter och jäst.
Höjdpunkter:
  • Färdig att använda, 100X flytande cocktail
  • Finns med EDTA (levereras i separat flaska) eller som en EDTA-fri formulering
  • Effektivt för att undertrycka proteolytisk aktivitet i tvättmedelsbaserade cellysreagens
  • Ingen förlust av värdefullt frysutrymme; cocktail är stabil vid 4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formulering Proprietary components in DMSO
Produkttyp Protease Inhibitor Cocktail, EDTA-Free
Form Liquid
Tillräckligt för 100 mL of Sample
Kvantitet 1 mL
Sammansättning Proprietary formulation