Beskrivning
Provberedning kräver ofta inhibering av proteasaktivitet. Denna blandning innehåller en kombination av konkurrerande och icke-kompetitiva proteashämmare, som skyddar proteiner från proteolys under rening från djurvävnader, växtvävnader, jäst och bakterier.
- Hämmar> 95 % proteasaktivitet
- Hämmar serin-, cystein- och kalpainproteaser
- Ingen EDTA; Eventuellt kan EDTA tillsättas för att hämma metalloproteaser
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Proteashämmare (100X lösning) |
| Produkttyp | Cocktail av proteashämmare |
| Innehåll och lagring | -20 °C |
| Kvantitet | 1 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Protease Inhibitor Mix, 1 ml
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264-Tvätta händerna grundligt efter användning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: luoride
- UNKNOWN ACUTE-2 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 2% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.