Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ ProteCol™ PEEK Fackföreningar
Produktkod. 15209213
Beskrivning:
Storlek: 0,36 mm till 0,36 mm
Storlek: 1,59 mm till 0,36 mm
Storlek: 1,59 mm till 0,79 mm
Storlek: 1,59 mm till 1,59 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 15209213
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 212009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Precisionskonstruerad för kapillär LC. Trajan Scientific and Medical ProteCol™ PEEK Förband erbjuder fullständig mångsidighet för anslutning av kapillärslangar.
  • Läckagefria anslutningar
  • Reservdelar som muttrar och hylsor
Specifikationer
Typ Union
Beskrivning Storlek: 1,59 mm till 1,59 mm