Läs mer
Uvex™ Skyddsblixt Hi-Viz Orange väst
Produktkod. 17787529 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Förslutningstyp:
Dragkedja
Produktkod. Förslutningstyp
17787529 Dragkedja
1 options
Produktkod. 17787529 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 1732411
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1050.00 SEK
    190.25 SEK / Paket med 1
    Save 859.75 SEK
    81% Av
Beräknad leverans: 06-11-2026
De Uvex skyddsblixtkollektionen använder ljusa reflekterande remsor för synlighet i regn, dimma och mörker.
  • Vertikalt ljusledarsystem
  • Kardborrefäste för att snabbt stänga västen
  • Certifierad enligt EN ISO 20471 Klass 2
  • För användning med ljusledarsystem: batteripaket, art. inga. 1733200
  • Aktiv varning
  • Med strömbrytare för enkel användning
  • Snabb stängning
  • Enkel att använda
  • Lång körtid
  • Användningsområden: vägbyggnadsarbeten, byggnads- och anläggningsarbeten, i mörka miljöer
  • Tvättråd: 40 °C skonsam cykel, använd inte klor, torktumla inte, stryk inte, kemtvätt med perkloretylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SV ISO 20471, klass 2
Förslutningstyp Dragkedja
Produkttyp Väst med hög synlighet
Färg Orange
Storlek Betydande
Material Polyester