Läs mer
Uvex™ Skyddsblixt Hi-Viz Gul väst
Produktkod. 17737529 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17737529 Intermediär
17747529 Betydande
17757529 X-large
17767529 2X-large
17777529 3X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17737529 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 1732310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1050.00 SEK
    990.76 SEK / Paket med 1
    Save 59.24 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 12-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Uvex skyddsblixtkollektionen använder ljusa reflekterande remsor för synlighet i regn, dimma och mörker.
  • Vertikalt ljusledarsystem
  • Kardborrefäste för att snabbt stänga västen
  • Certifierad enligt EN ISO 20471 Klass 2
  • För användning med ljusledarsystem: batteripaket, art. inga. 1733200
  • Aktiv varning
  • Med strömbrytare för enkel användning
  • Snabb stängning
  • Enkel att använda
  • Lång körtid
  • Användningsområden: vägbyggnadsarbeten, byggnads- och anläggningsarbeten, i mörka miljöer
  • Tvättråd: 40 °C skonsam cykel, använd inte klor, torktumla inte, stryk inte, kemtvätt med perkloretylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SV ISO 20471, klass 2
Förslutningstyp Dragkedja
Produkttyp Väst med hög synlighet
Färg Gult
Storlek Intermediär
Material Polyester