Läs mer
WTW™ Skyddsbepansring för WTW ProfiLine och MultiLine bärbara mätare
Material:
Gummi
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Skyddsbepansring för ProfiLine och MultiLine bärbara mätare
- För användning med ProfiLine och MultiLine Portable Meters pH 3110
- ProfiLine/MultiLine gummiarmering för den bärbara mätaren ProfiLine pH 3110 som möjliggör enkel och robust bärbar pH/mV-mätare för rutinmätning
- Säker och pålitlig pH-mätning tack vare repeterbara resultat
- Tillbehör till den bärbara mätaren ProfiLine pH 3110
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | ProfiLine™ och MultiLine™ Bärbara mätare |
| Typ | Skyddsrustning |
| Material | Gummi |