Läs mer
Heidolph™ Vakthuva
Produktkod. 10772757 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10772757 1 st Varje
1 options
Produktkod. 10772757 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5690001000
Beräknad leverans: 18-11-2026
Skyddskåpa
  • Stark och genomskinlig skyddshuva för att skydda dig från implosioner
  • Ger enkel och omedelbar tillgång till kolv och bad
  • Användningsområde upp till 130 °C
Beställningsinfo
dimType
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polykarbonat
Typ Skyddskåpa
Kvantitet 1 st
Spänning 115/230 VAC