Beskrivning
- Använd 3M™ Skyddsoverall 4530 för skydd mot smuts, stänk och giftigt damm, inklusive kärnpartiklar.
- Den uppfyller en rad standarder för kemiska skyddskläder, inklusive EN 1149 Antistatskydd, EN 1073-2 Kärnpartikelbeständighet, EN ISO 13688, Typ 6 Vätskestänk EN 13034 och Typ 5 Damm EN ISO 13982-1.
- Du kan lätt identifiera den med den vita triangeln i den blå dräkten som är gjord av samma 54 gsm SMMS som resten.
- Denna overall innehåller en specialbehandling endast av materialet (inte komponenter) som erbjuder eldspridningsresistens enligt ISO 14116 Index 1.
- Detta innebär att engångsöverallen kan användas med ett FR-index 2/3-plagg för att förbättra viss kemisk stänk- och farlig dammprestanda samt förlänga livslängden på det återanvändbara plagget genom att minimera behovet av tvätt.
- Den 3M™ skyddande överdragen 4530 är mjuk och andningsbar men ändå robust och stark med en vikt på 54 gsm.
- Den är gjord med SMMS som är ett lager spunbond på insidan och utsidan och två lager smältblåst material i mitten.
- Spunbonden fungerar som den släta styrkan och skyddet mot stänk, medan Meltblown-lagren ger ett intrikat flerskiktat nät av mikrofibrer som filtrerar bort torra partiklar.
- Mjukt, andningsbart och mycket lätt, det icke-vävda materialet möjliggör enklare frigörelse av kroppsvärme och fukt, vilket ger förlängd komfort och ökad produktivitet på arbetsplatsen.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skyddsoveraller |
| Storlek | Intermediär |
| Kön | Unisex |
| Material | SMS Polypropen |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Stickning |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |