Läs mer
3M™ Skyddsoverall 4530
Produktkod. 17835676 Handla allt 3M Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17835676 X-large -
17815676 Intermediär -
17825676 2X-large -
11993774 Betydande Paket med 20
17844175 Liten -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17835676 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000109013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2985.00 SEK
    2023.77 SEK / Paket med 20
    Save 961.23 SEK
    32% Av
Beräknad leverans: 08-01-2027
Skyddsskydd Coverall 4530 har en specialiserad materialbehandling som erbjuder skydd mot flamspridning i tyget, vilket gör att plagget kan bäras över ett Index 2/3 FR-plagg, vilket förbättrar skyddet mot kemikalier och farligt damm och förlänger livscykeln genom minskad tvätt.
  • Använd 3M™ Skyddsoverall 4530 för skydd mot smuts, stänk och giftigt damm, inklusive kärnpartiklar.
  • Den uppfyller en rad standarder för kemiska skyddskläder, inklusive EN 1149 Antistatskydd, EN 1073-2 Kärnpartikelbeständighet, EN ISO 13688, Typ 6 Vätskestänk EN 13034 och Typ 5 Damm EN ISO 13982-1.
  • Du kan lätt identifiera den med den vita triangeln i den blå dräkten som är gjord av samma 54 gsm SMMS som resten.
  • Denna overall innehåller en specialbehandling endast av materialet (inte komponenter) som erbjuder eldspridningsresistens enligt ISO 14116 Index 1.
  • Detta innebär att engångsöverallen kan användas med ett FR-index 2/3-plagg för att förbättra viss kemisk stänk- och farlig dammprestanda samt förlänga livslängden på det återanvändbara plagget genom att minimera behovet av tvätt.
  • Den 3M™ skyddande överdragen 4530 är mjuk och andningsbar men ändå robust och stark med en vikt på 54 gsm.
  • Den är gjord med SMMS som är ett lager spunbond på insidan och utsidan och två lager smältblåst material i mitten.
  • Spunbonden fungerar som den släta styrkan och skyddet mot stänk, medan Meltblown-lagren ger ett intrikat flerskiktat nät av mikrofibrer som filtrerar bort torra partiklar.
  • Mjukt, andningsbart och mycket lätt, det icke-vävda materialet möjliggör enklare frigörelse av kroppsvärme och fukt, vilket ger förlängd komfort och ökad produktivitet på arbetsplatsen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Skyddsoveraller
Storlek X-large
Kön Unisex
Material SMS Polypropen
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Stickning
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel
Förslutningstyp 2-vägs dragkedja med stormklaff
Sömtyp Serged
Sterilitet Icke-steril
Skyddsklass Kategori III
Motstånd Flamma, Kemikalier, Vätska, Antistatisk
Certifikat och efterlevnad Kärnpartikelbeständighet (EN 1073-2), damm av typ 5 (EN ISO 13982-1), Typ 6 vätskestänk (EN 13034), Flamspridningsbeständig (ISO 14116 Index 1) och Antistatisk (EN 1149)
Antal fickor Hold (Håll)
Bredd (engelska) Bröst 42,5 till 45,3 tum.
Bredd (metrisk) bröstkorg 108 till 115 cm
Höjd (engelska) 70,5 till 73,6 tum.
Höjd (metrisk) 179 till 187 cm
Vikt (metrisk) 54 gsm