Läs mer
3M™ Skyddsoverall 4530
Produktkod. 17844175 Handla allt 3M Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17844175 Liten -
17815676 Intermediär -
17835676 X-large -
17825676 2X-large -
11993774 Betydande Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17844175 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100214328
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2985.00 SEK
    1787.81 SEK / Paket med 20
    Save 1197.19 SEK
    40% Av
Beräknad leverans: 22-12-2026
Skyddsskydd Coverall 4530 har en specialiserad materialbehandling som erbjuder skydd mot flamspridning i tyget, vilket gör att plagget kan bäras över ett Index 2/3 FR-plagg, vilket förbättrar skyddet mot kemikalier och farligt damm och förlänger livscykeln genom minskad tvätt.
  • Använd 3M™ Skyddsoverall 4530 för skydd mot smuts, stänk och giftigt damm, inklusive kärnpartiklar.
  • Den uppfyller en rad standarder för kemiska skyddskläder, inklusive EN 1149 Antistatskydd, EN 1073-2 Kärnpartikelbeständighet, EN ISO 13688, Typ 6 Vätskestänk EN 13034 och Typ 5 Damm EN ISO 13982-1.
  • Du kan lätt identifiera den med den vita triangeln i den blå dräkten som är gjord av samma 54 gsm SMMS som resten.
  • Denna overall innehåller en specialbehandling endast av materialet (inte komponenter) som erbjuder eldspridningsresistens enligt ISO 14116 Index 1.
  • Detta innebär att engångsöverallen kan användas med ett FR-index 2/3-plagg för att förbättra viss kemisk stänk- och farlig dammprestanda samt förlänga livslängden på det återanvändbara plagget genom att minimera behovet av tvätt.
  • Den 3M™ skyddande överdragen 4530 är mjuk och andningsbar men ändå robust och stark med en vikt på 54 gsm.
  • Den är gjord med SMMS som är ett lager spunbond på insidan och utsidan och två lager smältblåst material i mitten.
  • Spunbonden fungerar som den släta styrkan och skyddet mot stänk, medan Meltblown-lagren ger ett intrikat flerskiktat nät av mikrofibrer som filtrerar bort torra partiklar.
  • Mjukt, andningsbart och mycket lätt, det icke-vävda materialet möjliggör enklare frigörelse av kroppsvärme och fukt, vilket ger förlängd komfort och ökad produktivitet på arbetsplatsen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Skyddsoveraller
Storlek Liten
Kön Unisex
Material SMS Polypropen
Färg Blått
Disponibel För engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Stickning
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel
Förslutningstyp 2-vägs dragkedja med stormklaff
Sömtyp Serged
Sterilitet Icke-steril
Skyddsklass Kategori III
Motstånd Flame, Kemikalier, Vätska, Antistatisk
Certifikat och efterlevnad Kärnpartikelresistans (EN 1073-2), Typ 5 Damm (EN ISO 13982-1), Typ 6 Vätskestänk (EN 13034), Flamspridningsbeständig (ISO 14116 Index 1) och Antistatisk (EN 1149)
Antal fickor Hold (Håll)