Beskrivning
- Bära 3M™ Skyddsoverall 4565 för en idealisk barriär mot farliga partiklar, begränsade vätskestänk och sprayer till typ 4
- Fräsch vit overall 4565 har igenkännbara rödtejpade sömmar och uppfyller en mängd olika standarder, inklusive kemiska skyddskläder EN 14126 Infektiösa medel, EN 1073-2 Kärnpartikelbeständighet, EN 1149, EN ISO 13688, Typ 6 Liquid Splash EN 13034 och Type 5 Dust EN ISO 13982-1 och typ 4 flytande spray EN 14605
- Tejpade sömmar minskar hudexponeringspunkter genom att rivas sönder och minskar risken för inåtläckage av kemikalier eller partiklar
- Erbjuder till klass 2 i partikelradioaktiv kontaminering EN1073-2, vilket betyder att den har mycket bra partikelhållning samt vätskesprutbeständighet
- Tillverkad med ett icke-mikroporöst PE-laminat för kemiskt skydd med genomträngningstestad motståndskraft mot vissa kemikalier
- Stickade muddar, resår i midja och vrister gör bäraren mer bekväm och ökar rörelsefriheten, medan det ultralåga luddmaterialet minskar miljöföroreningar
- Antistatisk behandling som uppfyller EN 1149, vilket minskar statisk urladdning och risk för gnista och antändning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsoveraller |
| Storlek | Betydande |
| Kön | Unisex |
| Material | Polypropen |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Sticka |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |