Läs mer
3M™ Skyddsoverall 4565
Produktkod. 17845666 Handla allt 3M Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17845666 Intermediär
17855676 Liten
17805666 Betydande
17865666 X-large
17875666 2X-large
17845676 3X-large
17875676 4X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17845666 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100256062
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4895.00 SEK
    3290.64 SEK / Paket med 20
    Save 1604.36 SEK
    32% Av
Beräknad leverans: 14-12-2026
Skyddsöverdrag 4565 har önskvärda komfortegenskaper och ger en stark barriär mot vissa kemikalier, flytande sprayer och partiklar.
  • Bära 3M™ Skyddsoverall 4565 för en idealisk barriär mot farliga partiklar, begränsade vätskestänk och sprayer till typ 4
  • Fräsch vit overall 4565 har igenkännbara rödtejpade sömmar och uppfyller en mängd olika standarder, inklusive kemiska skyddskläder EN 14126 Infektiösa medel, EN 1073-2 Kärnpartikelbeständighet, EN 1149, EN ISO 13688, Typ 6 Liquid Splash EN 13034 och Type 5 Dust EN ISO 13982-1 och typ 4 flytande spray EN 14605
  • Tejpade sömmar minskar hudexponeringspunkter genom att rivas sönder och minskar risken för inåtläckage av kemikalier eller partiklar
  • Erbjuder till klass 2 i partikelradioaktiv kontaminering EN1073-2, vilket betyder att den har mycket bra partikelhållning samt vätskesprutbeständighet
  • Tillverkad med ett icke-mikroporöst PE-laminat för kemiskt skydd med genomträngningstestad motståndskraft mot vissa kemikalier
  • Stickade muddar, resår i midja och vrister gör bäraren mer bekväm och ökar rörelsefriheten, medan det ultralåga luddmaterialet minskar miljöföroreningar
  • Antistatisk behandling som uppfyller EN 1149, vilket minskar statisk urladdning och risk för gnista och antändning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrums-overaller
Storlek Intermediär
Kön Unisex
Material Polypropen
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Stickning
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel
Förslutningstyp 2-vägs dragkedja
Sömtyp Inspelat
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Blodburna patogener
Antal fickor Hold (Håll)
För användning med (applikation) Kontrollerade miljöer
Renrumsklass Klass 10-100 000 (ISO 4-8)