Läs mer
Mutexil™ Skyddsöverdrag
Produktkod. 11765433
Produkttyp:
Besökare Overshoe
Galosch
Skyddande CPE Visitor Overshoes
Sticky Overshoe
Färg:
Blått
Vit, Blå
Vitt
Storlek:
2X-large
Universell
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
Paket med 300
Produktkod. 11765433
Brand: Mutexil™ 2000036
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj från en rad valmöjligheter och konstruktioner, från klibbiga, halkfria, vätskebeständiga, polypropen och CPE-varianter med Mutexil™ Skyddsöverdrag.
  • Olika storlekar och färger
  • Behovsbaserade stilar
  • Enligt nya standarder EN ISO 20345 och EN ISO 20347
Specifikationer
Färg Blått
Längd (metrisk) 420 mm
Material Polypropen
Storlek 2X-large
Enda funktioner Antisladd
Vikt (metrisk) 35 g
Bredd (metrisk) 185 mm
Förpackningsmängd 300/Pk.
Tjocklek 25 μm
Motståndskraftig mot Vätska
Produkttyp Galosch