Läs mer
Mutexil™ Skyddsöverdrag
Produktkod. 11780124
Change view
Produkttyp:
Besökare Overshoe
Galosch
Skyddande CPE Visitor Overshoes
Sticky Overshoe
Färg:
Blått
Vit, Blå
Vitt
Storlek:
2X-large
Universell
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
Paket med 300
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Färg Storlek Förpackningsstorlek
11780124 Skyddande CPE Visitor Overshoes Blått Universell Paket med 2000
11770124 Skyddande CPE Visitor Overshoes Blått X-large Paket med 2000
11790124 Skyddande CPE Visitor Overshoes Vitt Universell Paket med 2000
15477933 Besökare Overshoe Vit, Blå Universell -
11775433 Sticky Overshoe Vitt 2X-large Paket med 300
11765433 Galosch Blått 2X-large Paket med 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11780124 Leverantör Mutexil™ Leverantörsnummer 3335113
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1498.35 SEK
    1177.53 SEK / Paket med 2000
    Save 320.82 SEK
    21% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj från en rad valmöjligheter och konstruktioner, från klibbiga, halkfria, vätskebeständiga, polypropen och CPE-varianter med Mutexil™ Skyddsöverdrag.
  • Olika storlekar och färger
  • Behovsbaserade stilar
  • Enligt nya standarder EN ISO 20345 och EN ISO 20347
Specifikationer
Färg Blått
För användning med (applikation) För sanitet, livsmedel, industri, catering och tjänster
Material Polyeten
Storlek Universell
Stil CPE
Vattentät Ja
Produkttyp Skyddande CPE Visitor Overshoes