Läs mer
Labconco™ Protector™ Acid Storage Cabinet
Produktkod. 18734204 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Dörr stil:
Manual-close, Double
Manuell-stäng, Dubbel
Antal dörrar:
2
Bredd (engelska) Exteriör:
30 in.
48 tum
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Dörr stil Antal dörrar Bredd (engelska) Exteriör
18734204 Manual-close, Double 2 30 in.
15922481 Manuell-stäng, Dubbel 2 48 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18734204 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 9901200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19570.00 SEK
    17658.88 SEK / Paket med 1
    Save 1911.12 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 25-01-2027
Safely store and vent acids and other corrosive liquids with the Protector™ Acid Storage Cabinet.
  • Manual-closing, non-locking door(s)
  • Durable epoxy-coated steel construction with corrosion-resistant polyethylene-lined interior
Specifikationer
Djup (metrisk) Exteriör 76 cm
Beskrivning Glacier White; Liner: Polyethylene
Mått (D x B x H) 22 x 30 x 35.5 to 36.75 in.
Dörr stil Manual-close, Double
För användning med (applikation) Store acids and other corrosive liquids
Höjd (metrisk) Exteriör 90.17 to 93.3 cm
Inkluderar Two rare vent connections with flame arrestors and closure plugs, 4 leveling feet, 8 in. filler panel, vacuum-formed PVC liner tray
Bärande kapacitet Up to 800 lb.
Antal dörrar 2
Antal hyllor None
Vikt (engelska) 155 lb.
Vikt (metrisk) 70 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 76 cm
Färg Light Gray
Djup (engelska) Exteriör 29.9 in.
Höjd (engelska) Exteriör 35.5 to 36.75 in.
Höjd (metrisk) öppning 62.23 cm
Material Steel
Produkttyp Acids Storage Cabinet
Bredd (engelska) Exteriör 30 in.