Läs mer
Labconco™ Protector™ Solvent Storage Cabinet
Produktkod. 15932481 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Dörr stil:
Manual-close, Double
Manuell-stäng, Dubbel
Självstängande, Dubbel
Antal dörrar:
2
Bredd (engelska) Exteriör:
30 in.
36 tum.
48 tum
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Dörr stil Antal dörrar Bredd (engelska) Exteriör
15932481 Manuell-stäng, Dubbel 2 48 tum
13191154 Självstängande, Dubbel 2 36 tum.
18744204 Manual-close, Double 2 30 in.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15932481 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 9902000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Safely store, vent solvents and other flammable liquids with the Protector™ Solvent Storage Cabinet.
Safely store, vent solvents and other flammable liquids with the Protector™Solvent Storage Cabinet.
  • Key-locked doors are manual closing or self-closing/self-latching with sequencing mechanism
  • Self-closing door(s) close automatically in case of fire when temperature reaches 74°C (165°F)
  • Powder-coated steel interior shelf with five height settings
Specifikationer
Djup (metrisk) Exteriör 76 cm
Beskrivning Glacier White; Liner: Polyethylene
Mått (D x B x H) 22 x 48 x 35.5 to 36.75 in.
Dörr stil Manuell-stäng, Dubbel
För användning med (applikation) Storing flammables
Höjd (metrisk) Exteriör 90.17 to 93.3 cm
Inkluderar Two rare vent connections with flame arrestors and closure plugs, 4 leveling feet, 8 in. filler panel, vacuum-formed PVC liner tray, Epoxy Coated Steel shelf
Bärande kapacitet Up to 800 lb.
Antal dörrar 2
Antal hyllor 1
Typ av hylla Epoxy-coated Steel
Vikt (engelska) 260 lb.
Vikt (metrisk) 118 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 121.92 cm
Färg ljusgrå
Djup (engelska) Exteriör 29.9 in.
Höjd (engelska) Exteriör 35.5 to 36.75 in.
Höjd (metrisk) öppning 62.23 cm.
Material Stål
Produkttyp Solvent Storage Cabinet
Bredd (engelska) Exteriör 48 tum