Läs mer
Labconco™ Protector™ Lösningsmedelsförvaringsskåp
Produktkod. 18744204 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Dörr stil:
Manuell-stäng, Dubbel
Självstängande, Dubbel
Antal dörrar:
2
Bredd (engelska) Exteriör:
30 tum
36 tum.
48 tum
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Dörr stil Antal dörrar Bredd (engelska) Exteriör
18744204 Manuell-stäng, Dubbel 2 30 tum
15932481 Manuell-stäng, Dubbel 2 48 tum
13191154 Självstängande, Dubbel 2 36 tum.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18744204 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 9902200
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Förvara och ventilera lösningsmedel och andra brännbara vätskor säkert i Protector™ lösningsmedelsförvaringsskåpet.
Förvara säkert, ventilera lösningsmedel och andra brännbara vätskor med Protector™ Solvent Storage Cabinet.
  • Nyckellåsta dörrar är manuellt stängande eller självstängande/självlåsande med sekvenseringsmekanism
  • Självstängande dörrar stängs automatiskt vid brand när temperaturen når 74 °C°
  • Pulverlackerad stålhylla på insidan med fem höjdinställningar
Specifikationer
Djup (metrisk) Exteriör 76 cm
Beskrivning Glacier White; Folie: Polyeten
Mått (D x B x H) 22 x 30 x 35,5 till 36,75 tum
Dörr stil Manuell-stäng, Dubbel
För användning med (applikation) Förvaring av brandfarliga ämnen
Höjd (metrisk) Exteriör 90,17 till 93,3 cm
Inkluderar Två sällsynta ventilationsanslutningar med flamskydd och stängningspluggar, 4 nivelleringsfot, 8 tum fyllnadspanel, vakuumformad PVC-linerbricka, epoxibelagd stålhylla
Bärande kapacitet Upp till 800 lb.
Antal dörrar 2
Antal hyllor 1
Typ av hylla Epoxibelagt stål
Vikt (engelska) 155 lb.
Vikt (metrisk) 70 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 76 cm
Färg ljusgrå
Djup (engelska) Exteriör 29,9 tum
Höjd (engelska) Exteriör 35,5 till 36,75 tum
Höjd (metrisk) öppning 62.23 cm.
Material Stål
Produkttyp Lösningsmedelsförvaringsskåp
Bredd (engelska) Exteriör 30 tum