Läs mer
Novex™ Protein A
Produktkod. 10717673
Kvantitet:
25 MG
Förpackningsstorlek:
25mg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10717673
Brand: Novex™ 101006
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Protein A
Protein A renat från Staphylococcus aureus. Lyofiliserat, saltfritt pulver; inget konserveringsmedel tillsatt. Molekylvikten är cirka 42 kD.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store in freezer -5°C to -30°C.
Frakt skick Wet Ice
Etikett eller färgämne Unconjugated
Typ Protein A