Läs mer
Cytiva Protein A
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Staphylococcal Protein A är det klassiska immunglobulinbindande reagenset för ett brett spektrum av antikroppar, som används flitigt i affinitetskromatografi och antikroppsdetektionsapplikationer. Proteinet är enterotoxinfritt och ger tillförlitliga resultat.
- Stafylokockprotein A
- Protein A binder Fc-regionerna av IgG-antikroppar från en mängd olika arter, för bekväm antikroppsrening.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Protein A |
| Kvantitet | 50 mg |