Läs mer
Invitrogen™ protein A, Alexa Fluor™ 546 konjugat
Beskrivning
Vårt Alexa Fluor 546-protein A-konjugat binder till Fc-delen av olika immunglobuliner från flera olika arter. Denna exceptionellt ljusa, orange-fluorescerande sond (absorptions-/emissionsmaximum ∼556/573 nm) kan användas för att visualisera antikroppar på ett sätt som liknar en märkt artspecifik sekundär antikropp.
Specifikationer
Specifikationer
| Konjugera | Alexa Fluor 546 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Produktlinje | Alexa Fluor |
| Form | Lyofiliserat pulver |
| Protein subtyp | Protein A |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Frakt skick | Rumstemperatur |