Läs mer
Cytiva Protein A Antibody Package
Produktkod. 15353224 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15353224 1 Kit 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15353224 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 29058805
 Begränsad artikel
I lager
For use in protein purification applications
Protein A package is recommended for the purification of human antibodies. Contents: HiTrap Protein A HP (1 x 1mL) and HiTrap Desalting (1 x 5mL).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Antibody affinity chromatography
Innehåll och lagring 2°C to 8°C
Kvantitet 1 Kit
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap Desalting 1 x 5 ml; part of 'Antibody package, Protein A'
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol