Läs mer
Invitrogen™ Protein A –FITC-konjugat
Produktkod. 10374543
Change view
Kvantitet:
2 ml
Förpackningsstorlek:
2ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10374543 2 ml 2ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10374543 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 101011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1906.00 SEK
    1429.65 SEK / 2ml
    Save 476.35 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Protein A –FITC-konjugat
Protein A (från Staphylococcus aureus, Cowan I-stammen) är konjugerat med fluoresceinisotiocyanat (FITC) och renas genom molekylsiktning för att avlägsna den obundna FITC och det okonjugerade Protein A. Produkten finns i 10 mM fosfat buffrad saltlösning, pH 7,4, innehållande 1 % ovalbumin, 40 % glycerol och 0,1 % natriumazid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konjugera Fluorescein
Kvantitet 2 ml
Form Lösning
Protein subtyp Protein A
Innehåll och lagring Förvara vid 2-8 °C
Frakt skick Våt is