Innehåller
Tillräckliga mängder av följande reagenser för att utföra 16 reaktioner: 10X bindnings-/tvättbuffert, klassisk elueringsbuffert, 10X tvärbindningselueringsbuffert, 10X tvärbindningslösning A och 10X tvärbindningslösning B.
- Eliminerar tidskrävande buffertberedning; möjliggör snabb, reproducerbar berikning av målprotein från komplex proteinmix
- Innehåller reagenser för både Classic- och Crosslink-protokollen (med/utan eluering av antikroppar tillsammans med målprotein, respektive)
- Bekvämt format: stamlösningar kan spädas direkt i de medföljande flaskorna för förvaring
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Protein A/G HP SpinTrap Buffertsats |
| Beskrivning | Färdiggjorda buffertar optimerade för affinitetsbaserad anrikning av ett målprotein/immunutfällning med hjälp av protein A HP , Protein G HP och Ab SpinTrap kolumner. |
| Innehåll och lagring | 4 °C till 30 °C |
| Kvantitet | 1 Kit |