Beskrivning
Kräver
Fyra färdigförpackade Protein A HP MultiTrap 96-brunnars filterplattor och instruktioner
- Flexibelt format, med protokoll för både klassiska eluerings- och tvärbindningsmetoder
- Formaterad för eluering för både elektrofores och LC-MS analys arbetsflöden
- Snabbbindningskinetik och hög kapacitet ger högt utbyte
- Färdigpackad med protein A Sepharose™ Högpresterande medium för koppling av antikroppar av IgG-underklasser
- Kan användas med centrifugering eller vakuum, manuellt eller i automatiserade robotsystem
- Enkel uppskalning med HiTrap™ Protein A HP förpackade kolonner
- Matris: Mycket tvärbunden agaros, 6%
- Bindningskapacitet: ca. 20 mg humant IgG/ml medium
- Genomsnittlig partikelstorlek: 34 μm
- pH-stabilitet: 3 till 9 (långsiktig); 2 till 9 (kort sikt)
- Brunnsvolym: 800 μL
- Centrifugeringshastighet: 700xG
- Vakuumtryck: -0,5 bar (max.)
Specifikationer
Specifikationer
| Bindande kapacitet | 20 mg/ml humant IgG-medium |
| För användning med (applikation) | Centrifugering, vakuum |
| Provvolym | 70 till 130μ L |
| För användning med (utrustning) | För vakuum, centrifugering, manuellt eller med robotsystem |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C, 20 % etanol |
| Kvantitet | 4 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- protein A HP multitrap
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol