Läs mer
Cytiva Protein A HP SpinTrap™ Kolumn
Produktkod. 11560644 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
16 kolumner
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11560644 16 kolumner Paket med 16
1 options
Produktkod. 11560644 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28903132
 Begränsad artikel
I lager
För enkel, småskalig antikroppsrening eller anrikning av specifika proteiner genom antikroppsfångning i engångsspinkolonner
Färdigpackad med protein A Sepharose™ Högpresterande media för koppling av antikroppar av IgG-underklasser; används med en standardmikrocentrifug
  • Snabb bindningskinetik och hög kapacitet ger högt utbyte
  • Klassiska (antigen eluerad med antikropp) och tvärbindning (antigen elueras separat) ger flexibilitet
  • Elueringsförhållanden formaterade för arbetsflöden för både elektrofores och LC-MS-analys
  • Enkel uppskalning med HiTrap Protein A HP förpackade kolonner
  • Ytterligare protokoll för småskalig rening av monoklonala och polyklonala antikroppar från serum och cellkultursupernatanter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande kapacitet >1 mg humant IgG-brunn
För användning med (applikation) Centrifugering
Provvolym 600μ l
För användning med (utrustning) Standard mikrocentrifug.
Innehåll och lagring 2 °C till 30 °C, 20 % etanol
Kvantitet 16 kolumner
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Protein A HP SpinTrap
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol