Läs mer
Invitrogen™ Protein A-HRP
Produktkod. 10533205
Change view
Kvantitet:
2 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10533205 2 ml Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10533205 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 101023
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Protein A-HRP
Protein A från Staphylococcus aureus, Cowan I-stam konjugerad med högrenat pepparrotsperoxidas (RZ)> 3,0).
Produkten är flytande innehållande 10 mM fosfat, 0,15 M NaCl-buffert, pH 7,4, 1 % ovalbumin, 40 % glycerol och 0,1 % proklin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konjugera HRP
Kvantitet 2 ml
Form Lösning
Protein subtyp Protein A
Innehåll och lagring Förvara vid 2-8 °C
Frakt skick Våt is