Läs mer
Cytiva Protein A Mag Sepharose™ Xtra
Produktkod. 10565210 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 1 mL
5 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10565210 5 x 1 mL -
11525664 2 x 1 mL Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10565210 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28967062
 Begränsad artikel
I lager
Magnetiska pärlor är designade för snabb, småskalig rening och screening av monoklonala och polyklonala antikroppar från serum och cellsupernatanter
Används som ett separationsverktyg för att hantera pärlorna i mikrocentrifugrör, upp till sex prover kan bearbetas parallellt och kan enkelt screenas ett större antal prover parallellt med hög genomströmning på en robotenhet.
  • Synliga och täta Sepharose-baserade magnetiska pärlor med protein A-ligand möjliggör enkel spotting och uppsamling av bundet målprotein
  • Icke-vidhäftande pärlor eliminerar utsmetningseffekter och aggregatbildning
  • Kan användas utan tvättmedel
  • Enkel infångning av målprotein i små eller stora provvolymer (låg mikroliter till hög milliliters skala)
  • Ger hög renhet och avkastning
∽350 μg renat humant IgG kan erhållas från varje reningskörning
Ger robust parallell screening av antikroppar med hög reproducerbarhet
Matrix: paramagnetiska, sfäriska, starkt tvärbundna agarospartiklar
Ligand: naturligt protein
A Bindningskapacitet: 27mg humant IgG/ml
gel Driftstemperatur: rumstemperatur Stabilitet:
stabil
  • Småskalig rening
  • Antikroppsscreening
  • Antikroppsrening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande kapacitet 27 mg human IgG/ml gel
Kvantitet 5 x 1 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Protein A Mag Sepharose Xtra, 5 x 1 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-66.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 50% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.