Läs mer
Cytiva Protein A Mag Sepharose™ Xtra
Handla allt Cytiva ProdukterBeskrivning
Används som ett separationsverktyg för att hantera pärlorna i mikrocentrifugrör, upp till sex prover kan bearbetas parallellt och kan enkelt screenas ett större antal prover parallellt med hög genomströmning på en robotenhet.
- Synliga och täta Sepharose-baserade magnetiska pärlor med protein A-ligand möjliggör enkel spotting och uppsamling av bundet målprotein
- Icke-vidhäftande pärlor eliminerar utsmetningseffekter och aggregatbildning
- Kan användas utan tvättmedel
- Enkel infångning av målprotein i små eller stora provvolymer (låg mikroliter till hög milliliters skala)
- Ger hög renhet och avkastning
∽350 μg renat humant IgG kan erhållas från varje reningskörning
Ger robust parallell screening av antikroppar med hög reproducerbarhet
Matrix: paramagnetiska, sfäriska, starkt tvärbundna agarospartiklar
Ligand: naturligt protein
A Bindningskapacitet: 27mg humant IgG/ml
gel Driftstemperatur: rumstemperatur Stabilitet:
stabil
- Småskalig rening
- Antikroppsscreening
- Antikroppsrening
Specifikationer
Specifikationer
| Bindande kapacitet | 27 mg human IgG/ml gel |
| Kvantitet | 2 x 1 mL |
Säkerhet och hantering
- Protein A Mag Sepharose Xtra, 2 x 1 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-66.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 50% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.