Beskrivning
Protein A och Protein G Mag Sepharose är magnetiska pärlor utformade för att förenkla anrikning av målproteiner genom immunoutfällning eller neddragningsapplikationer. De magnetiska pärlorna är baserade på Sepharose med nativt protein A eller nativt protein G som ligand. Protein A och Protein G har hög affinitet för Fc-regionen av IgG-antikroppar och erbjuder olika affinitetsegenskaper över ett brett spektrum av IgG-arter från däggdjur.
Det finns två protokoll tillgängliga för proteinberikning: tvärbindningsprotokollet och det klassiska protokollet. Protokollen är enkla med elueringsförhållanden optimerade för nedströmsapplikationer som elektrofores och MS.
Protein A och Protein G Mag Sepharose kombinera väl beprövade anrikningsmetoder med plattformen för magnetiska pärlor, som har idealiska egenskaper för småskalig provberedning. Tillsammans med MagRack 6, ett separationsverktyg för sex mikrocentrifugrör, kan upp till sex prover bearbetas parallellt.
- Synlig och tät Sepharose baserade magnetiska pärlor med protein A eller protein G ligand, lätt att upptäcka och samla in bundet målprotein
- Icke-vidhäftande pärlor eliminerar utsmetningseffekter och aggregatbildning. Kan användas utan tvättmedel
- Enkel infångning av målprotein i små eller stora provvolymer (låg mikroliter till hög milliliters skala)
- Optimerad kapacitet för anrikning/immunoutfällning av målproteiner - endast små mängder antikropp behövs
Matris: Paramagnetiska, sfäriska, starkt tvärbundna agarospartiklar
Ligand: Nativt protein A; Nativt protein G
Bindningskapacitet Protein A: 8-17 mg human IgG/ml gel
Bindningskapacitet Protein G: 13-22mg human IgG/ml gel
Partikelstorlek: 37-μ100 m
Arbetstemperatur: Rumstemperatur
Förvaringslösning: 20 % etanol
Förvaringstemperatur: 4 C °till 8 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av pärla | Protein A Mag Sepharose |
| Bindande kapacitet | 8 till 17 mg humant IgG/ml |
| Matris | Paramagnetiska sfäriska, starkt tvärbundna agarospartiklar |
| Partikelstorlek | 37 till 100μ m |
| Kvantitet | 4 x 500μ L |
| Innehåll och lagring | 4 °C till 8 °C |
| För användning med (applikation) | Designad för kovalent koppling av alla proteiner eller biomolekyler som innehåller en fri amingrupp och används för olika typer av pull-down-experiment, för biomarkörforskning |
| Ligand | Nativt protein A |
Safety and Handling
- Protein A Mag Sepharose
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-66.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 50% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.