Läs mer
Cytiva Protein A och Protein G Mag Sepharose™
Produktkod. 10488634 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
500μ L
4 x 500μ L
Bindande kapacitet:
13 till 22 mg humant IgG/ml
8 till 17 mg humant IgG/ml
Ligand:
Nativt protein A
Protein G
Typ av pärla:
Protein A Mag Sepharose
Protein G Mag Sepharose
Förpackningsstorlek:
500µL
Paket med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Bindande kapacitet Ligand Typ av pärla Förpackningsstorlek
10488634 4 x 500μ L 13 till 22 mg humant IgG/ml Protein G Protein G Mag Sepharose Paket med 4
10300695 500μ L 8 till 17 mg humant IgG/ml Nativt protein A Protein A Mag Sepharose 500µL
10249574 500μ L 13 till 22 mg humant IgG/ml Protein G Protein G Mag Sepharose 500µL
10259574 4 x 500μ L 8 till 17 mg humant IgG/ml Nativt protein A Protein A Mag Sepharose Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10488634 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28951379
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Förenkla anrikning av målproteiner genom immunoutfällning eller neddragningsapplikationer
Protein A och Protein G Mag Sepharose är magnetiska pärlor utformade för att förenkla anrikning av målproteiner genom immunoutfällning eller neddragningsapplikationer. De magnetiska pärlorna är baserade på Sepharose med nativt protein A eller nativt protein G som ligand. Protein A och Protein G har hög affinitet för Fc-regionen av IgG-antikroppar och erbjuder olika affinitetsegenskaper över ett brett spektrum av IgG-arter från däggdjur.
Det finns två protokoll tillgängliga för proteinberikning: tvärbindningsprotokollet och det klassiska protokollet. Protokollen är enkla med elueringsförhållanden optimerade för nedströmsapplikationer som elektrofores och MS.
Protein A och Protein G Mag Sepharose kombinera väl beprövade anrikningsmetoder med plattformen för magnetiska pärlor, som har idealiska egenskaper för småskalig provberedning. Tillsammans med MagRack 6, ett separationsverktyg för sex mikrocentrifugrör, kan upp till sex prover bearbetas parallellt.
  • Synlig och tät Sepharose baserade magnetiska pärlor med protein A eller protein G ligand, lätt att upptäcka och samla in bundet målprotein
  • Icke-vidhäftande pärlor eliminerar utsmetningseffekter och aggregatbildning. Kan användas utan tvättmedel
  • Enkel infångning av målprotein i små eller stora provvolymer (låg mikroliter till hög milliliters skala)
  • Optimerad kapacitet för anrikning/immunoutfällning av målproteiner - endast små mängder antikropp behövs
Matris: Paramagnetiska, sfäriska, starkt tvärbundna agarospartiklar
Ligand: Nativt protein A; Nativt protein G
Bindningskapacitet Protein A: 8-17 mg human IgG/ml gel
Bindningskapacitet Protein G: 13-22mg human IgG/ml gel
Partikelstorlek: 37-μ100 m
Arbetstemperatur: Rumstemperatur
Förvaringslösning: 20 % etanol
Förvaringstemperatur: 4 C °till 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ av pärla Protein G Mag Sepharose
Bindande kapacitet 13 till 22 mg humant IgG/ml
Matris Paramagnetiska sfäriska, starkt tvärbundna agarospartiklar
Partikelstorlek 37 till 100μ m
Kvantitet 4 x 500μ L
Innehåll och lagring 4 °C till 8 °C
För användning med (applikation) Designad för kovalent koppling av alla proteiner eller biomolekyler som innehåller en fri amingrupp och används för olika typer av pull-down-experiment, för biomarkörforskning
Ligand Protein G
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Protein G Mag Sepharose, 4 x 500 ul
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 50% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.