Läs mer
Cytiva Protein A och Protein G Mag Sepharose™
Produktkod. p-3845093 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
500μ L
4 x 500μ L
Bindande kapacitet:
13 till 22 mg humant IgG/ml
8 till 17 mg humant IgG/ml
Ligand:
Nativt protein A
Protein G
Typ av pärla:
Protein A Mag Sepharose
Protein G Mag Sepharose
Förpackningsstorlek:
500µL
Paket med 4
Produktkod. 10300695
Brand: Cytiva 28944006
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förenkla anrikning av målproteiner genom immunoutfällning eller neddragningsapplikationer
Protein A och Protein G Mag Sepharose är magnetiska pärlor utformade för att förenkla anrikning av målproteiner genom immunoutfällning eller neddragningsapplikationer. De magnetiska pärlorna är baserade på Sepharose med nativt protein A eller nativt protein G som ligand. Protein A och Protein G har hög affinitet för Fc-regionen av IgG-antikroppar och erbjuder olika affinitetsegenskaper över ett brett spektrum av IgG-arter från däggdjur.
Det finns två protokoll tillgängliga för proteinberikning: tvärbindningsprotokollet och det klassiska protokollet. Protokollen är enkla med elueringsförhållanden optimerade för nedströmsapplikationer som elektrofores och MS.
Protein A och Protein G Mag Sepharose kombinera väl beprövade anrikningsmetoder med plattformen för magnetiska pärlor, som har idealiska egenskaper för småskalig provberedning. Tillsammans med MagRack 6, ett separationsverktyg för sex mikrocentrifugrör, kan upp till sex prover bearbetas parallellt.
  • Synlig och tät Sepharose baserade magnetiska pärlor med protein A eller protein G ligand, lätt att upptäcka och samla in bundet målprotein
  • Icke-vidhäftande pärlor eliminerar utsmetningseffekter och aggregatbildning. Kan användas utan tvättmedel
  • Enkel infångning av målprotein i små eller stora provvolymer (låg mikroliter till hög milliliters skala)
  • Optimerad kapacitet för anrikning/immunoutfällning av målproteiner - endast små mängder antikropp behövs
Matris: Paramagnetiska, sfäriska, starkt tvärbundna agarospartiklar
Ligand: Nativt protein A; Nativt protein G
Bindningskapacitet Protein A: 8-17 mg human IgG/ml gel
Bindningskapacitet Protein G: 13-22mg human IgG/ml gel
Partikelstorlek: 37-μ100 m
Arbetstemperatur: Rumstemperatur
Förvaringslösning: 20 % etanol
Förvaringstemperatur: 4 C °till 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ av pärla Protein A Mag Sepharose
Bindande kapacitet 8 till 17 mg humant IgG/ml
Matris Paramagnetiska sfäriska, starkt tvärbundna agarospartiklar
Partikelstorlek 37 till 100μ m
Kvantitet 500μ L
Innehåll och lagring 4 °C till 8 °C
För användning med (applikation) Designad för att förenkla anrikning av målproteiner genom immunoutfällning eller neddragningsapplikationer, för biomarkörforskning
Ligand Nativt protein A
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Protein A Mag Sepharose, 1 x 500 ul
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
  • UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 50% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.