Läs mer
Invitrogen™ Protein A - Sepharose™ 4B
Beskrivning
This product is prepared by covalently coupling highly purified (>98% by SDS-PAGE) Staph. aureus Cowan strain 1 Protein A to Sepharose™ 4B.
This product is supplied as a 50% suspension consisting of Protein A-Sepharose™ 4B and PBS (10 mM phosphate-buffered saline, pH 7.4, containing 0.1% Proclin).
Applications: Immunoglobulin Affinity Purification, Immunoprecipitation
This product is supplied as a 50% suspension consisting of Protein A-Sepharose™ 4B and PBS (10 mM phosphate-buffered saline, pH 7.4, containing 0.1% Proclin).
Applications: Immunoglobulin Affinity Purification, Immunoprecipitation
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Protein A Sepharose |
| Produktlinje | Sepharose |
| Kolumntyp | Affinity |
| Stationär fas | Protein A |
| Innehåll och lagring | This product is supplied as a 50% suspension (5 ml Protein A-Sepharose™ 4B + 5 ml PBS) Wet Ice |
| Kvantitet | 5 mL |
| Form | Suspension |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Protein A - Sepharose 4B
- Varning
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Proclin