Läs mer
Novex™ Protein A - Sepharose™ 4B
Produktkod. p-7076184
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10727673
Brand: Novex™ 101041
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Protein A - Sepharose™ 4B
This product is prepared by covalently coupling highly purified (>98% by SDS-PAGE) Staph. aureus Cowan strain 1 Protein A to Sepharose™ 4B.
This product is supplied as a 50% suspension consisting of Protein A-Sepharose™ 4B and PBS (10 mM phosphate-buffered saline, pH 7.4, containing 0.1% Proclin).
Applications: Immunoglobulin Affinity Purification, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Protein A Sepharose
Produktlinje Sepharose
Kolumntyp Affinity
Stationär fas Protein A
Innehåll och lagring This product is supplied as a 50% suspension (5 ml Protein A-Sepharose™ 4B + 5 ml PBS) Wet Ice
Kvantitet 5 mL
Form Suspension
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Protein A - Sepharose 4B
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Proclin