Läs mer
Cytiva Protein A Sepharose™ 6MB Gel
Produktkod. 10753467 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10753467 10 mL Varje
1 options
Produktkod. 10753467 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17046901
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For separation of cells coated with antibodies
  • Binds Fc portion of IgG antibodies from a wide range of species
  • Binds 5mg human IgG/mL gel
  • Eliminates the need for a range of immunoadsorbent columns
  • Column may be regenerated between separations by washing with low-pH buffer
Beställningsinfo
1mg Protein A/mL gel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande kapacitet 5mg Human IgG/mL
Kvantitet 10 mL
Innehåll och lagring 4°C to 30°C
För användning med (applikation) For separation of cells coated with antibodies