Läs mer
Cytiva Protein A Sepharose™ CL-4B Medium
Produktkod. 11554955 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
1.5 g
25 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
1500mg
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11554955 500 mL 500ml
11514945 1.5 g 1500mg
11564955 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11554955 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17096302
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For immunoglobin purification and fractionation. Cytiva Protein A Sepharose™ CL-4B Medium is also well suited for immunoprecipitation.
  • Strong binding to Fc region of IgG
  • Suitable for polyclonal antibody purification
  • High capacity—20mg human IgG/mL
  • pH stability Cleaning-in-Place (CIP): 2 to 10
  • Stable in commonly used aqueous buffers, 6M guanidine-HCl, 8M urea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande kapacitet 20mg Human IgG/mL
Ligandkoncentration 3mg Protein A/mL Medium
Matris 4 % tvärbunden agaros
Partikelstorlek 90μ m
pH 2 to 10
Kvantitet 500 mL
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) For immunoglobin purification and fractionation and is suitable for immunoprecipitation procedures
Ligand Nativt protein A
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Protein A Sepharose CL-4B, 500 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol