Läs mer
Cytiva Protein A Sepharose™ CL-4B Medium
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1.5 g
25 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
1500mg
25ml
500ml
Beskrivning
- Strong binding to Fc region of IgG
- Suitable for polyclonal antibody purification
- High capacity—20mg human IgG/mL
- pH stability Cleaning-in-Place (CIP): 2 to 10
- Stable in commonly used aqueous buffers, 6M guanidine-HCl, 8M urea
Specifikationer
Specifikationer
| Bindande kapacitet | 20mg Human IgG/mL |
| Ligandkoncentration | 3mg Protein A/mL Medium |
| Matris | 4 % tvärbunden agaros |
| Partikelstorlek | 90μ m |
| pH | 2 to 10 |
| Kvantitet | 25 mL |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| För användning med (applikation) | For immunoglobin purification and fractionation and is suitable for immunoprecipitation procedures |
| Ligand | Nativt protein A |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Protein A Sepharose CL-4B, 25 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P235-Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol