Läs mer
Cytiva Protein A Sepharose™ CL-4B Medium
Produktkod. p-3667123 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1.5 g
25 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
1500mg
25ml
500ml
Produktkod. 11554955
Brand: Cytiva 17096302
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For immunoglobin purification and fractionation. Cytiva Protein A Sepharose™ CL-4B Medium is also well suited for immunoprecipitation.
  • Strong binding to Fc region of IgG
  • Suitable for polyclonal antibody purification
  • High capacity—20mg human IgG/mL
  • pH stability Cleaning-in-Place (CIP): 2 to 10
  • Stable in commonly used aqueous buffers, 6M guanidine-HCl, 8M urea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande kapacitet 20mg Human IgG/mL
Ligandkoncentration 3mg Protein A/mL Medium
Matris 4 % tvärbunden agaros
Partikelstorlek 90μ m
pH 2 to 10
Kvantitet 500 mL
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) For immunoglobin purification and fractionation and is suitable for immunoprecipitation procedures
Ligand Nativt protein A
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Protein A Sepharose CL-4B, 500 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol